Merck
488399
Sigma-Aldrich
Butyric-d7 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
Butanoic-d7 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)2CO2H
CAS番号:
分子量:
95.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
屈折率
n20/D 1.3969 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2
InChI Key
FERIUCNNQQJTOY-NCKGIQLSSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Butyric-d7 acid is a stable isotope and deuterated form of butyric acid, wherein all the alkyl protons are replaced by deuterium. It can be used as an internal standard in:
  • The quantitative analysis of vegetable oils and fats using the LC-MS technique.
  • The analysis of short-chain fatty acids (SCFAs) of renal samples of mice using the GC-MS technique.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488399-BULK:
488399-VAR:
488399-5G:
488399-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of short chain carboxylic acids in vegetable oils and fats using ion exclusion chromatography electrospray ionization mass spectrometry
Viidanoja J
Journal of Chromatography A, 1383, 96-103 (2015)
Daisuke Mikami et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(6), 158666-158666 (2020-02-18)
Short-chain fatty acids (SCFAs), including acetate, butyrate, and propionate, are produced when colonic bacteria in the human gastrointestinal tract ferment undigested fibers. Free fatty acid receptor 2 (FFA2) and FFA3 are G-protein-coupled receptors recently identified as SCFA receptors that may