Merck
488097
Sigma-Aldrich
硫酸アンモニウム-15N2
60 atom % 15N
別名:
15N標識硫酸アンモニウム, 硫酸ジアゾニウム-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(15NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
60 atom % 15N
品質水準
分子量
133.34 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
488097-VAR:
488097-5G-PW:
488097-BULK:
488097-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)