Merck
487732
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline-15N2
98 atom % 15N
別名:
4-(Nitro-15N)benzenamine-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O215NC6H415NH2
CAS番号:
分子量:
140.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
形状
solid
mp
146-149 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[15NH2]c1ccc(cc1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i7+1,8+1
InChI Key
TYMLOMAKGOJONV-BFGUONQLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487732-VAR:
487732-BULK:
487732-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)