Merck
487589
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6D3OH
CAS番号:
分子量:
166.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChI Key
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
237.2 °F - closed cup
引火点(℃)
114 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487589-100MG-PW:
487589-VAR:
487589-BULK:
487589-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)