Merck
487082
Sigma-Aldrich
トルエン-α-13C
99 atom % 13C
別名:
メチル-13C-ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CH3
CAS番号:
分子量:
93.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]c1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487082-500MG-PW:
487082-VAR:
487082-500MG:4548173161105
487082-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)