Merck
357642
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butylacetophenone
97%
別名:
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
176.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI Key
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4′-tert-Butylacetophenone is a para-substituted acetophenone.
アプリケーション
4′-tert-Butylacetophenone may be used in the synthesis of 2-pyridone derivatives and their fluorescence spectra has been evaluated.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
357642-1G:
357642-BULK:
357642-VAR:
357642-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Some 3-cyano-4, 6-diaryl-2-pyridones with luminiscent properties.
Kuthan J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 44(8), 2409-2416 (1979)