Merck
486892
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3NH2
CAS番号:
分子量:
34.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
1.08 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
27 psi ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % D
自己発火温度
806 °F
bp
−6.3 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3
InChI Key
BAVYZALUXZFZLV-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
SS製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224を使用するか、ステンレス鋼製レギュレ-タ-Z148504、Z148512のいずれかとT型パ-ジバルブZ151661との併用を推奨します。
ピクトグラム
FlameGas cylinderCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -30.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486892-10G-EU:
486892-10G-PW:
486892-VAR:
486892-10G:
486892-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)