Merck
486515
Sigma-Aldrich
重水素ブロミド
99 atom % D
別名:
Hydrogen-d bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DBr
CAS番号:
分子量:
81.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
2.71 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
334.7 psi ( 21 °C)
同位体純度
99 atom % D
bp
−67 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
関連するカテゴリー
包装
SS製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Shipping of this product by air freight is forbidden.
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
おすすめ製品
モネルコントロールバルブZ146978やモネルガスレギュレーターZ562483をお勧めします。
コントロールバルブ
ピクトグラム
Gas cylinderCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486515-5L:
486515-BULK:
486515-VAR:
486515-5L-PW:
486515OOS-BULK:
486515-5L-EU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)