Merck
485896
Sigma-Aldrich
L-アスパラギン-(アミド-15N) 一水和物
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCOCH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS番号:
分子量:
151.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O.N[C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i6+1;
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-UEFLAVRISA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
485896-250MG:
485896-250MG-PW:
485896-BULK:
485896-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)