Merck
485888
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-3,3,3-d3
99 atom % D
別名:
L-アラニン-3,3,3-d3, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
314.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
光学活性
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3
InChI Key
QWXZOFZKSQXPDC-DCLJDFQTSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
485888-BULK:
485888-VAR:
485888-1G:
485888-1G-PW:
試験成績書(COA)