Merck
485799
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1,2-13C2
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled hexadecane, Cetane-1,2-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1313CH213CH3
CAS番号:
分子量:
228.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.780 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1
InChI Key
DCAYPVUWAIABOU-ZKDXJZICSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
485799-VAR:
485799-100MG:
485799-100MG-PW:
485799-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)