Merck
485764
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 chloride
98 atom % D
別名:
α-Chlorotoluene-2,3,4,5,6-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH2Cl
CAS番号:
分子量:
131.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.144 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CCl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
KCXMKQUNVWSEMD-RALIUCGRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Heart,forestomach, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485764-BULK:
485764-5G:
485764-5G-PW:
485764-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)