Merck
485535
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol-d10
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Cleland’s reagent-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
CAS番号:
分子量:
164.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
42-44 °C (lit.)
質量シフト
M+10
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
485535-VAR:
485535-500MG-PW:
485535-500MG:
485535-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2