Merck
485519
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-13C2
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled dimethyl sulfoxide, DMSO-13C2, Methyl sulfoxide-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
80.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
18.4 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3]S([13CH3])=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485519-BULK:
485519-VAR:
485519-1G-PW:
485519-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)