Merck
485446
Sigma-Aldrich
Creatinine-(methyl-d3)
98 atom % D
別名:
4-Amidinosarcosine-d3 (methyl-d3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D3H4N3O
CAS番号:
分子量:
116.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
255 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3
InChI Key
DDRJAANPRJIHGJ-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
485446-250MG-PW:
485446-250MG:
485446-BULK:
485446-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ning Sun et al.
Biomedical chromatography : BMC, 33(8), e4558-e4558 (2019-04-24)
A simple and rapid HPLC-MS/MS method was developed and validated for simultaneous measurement of phosphocreatine and its metabolites creatine and creatinine in children's plasma. A 50 μL aliquot of plasma was prepared by protein precipitation with acetonitrile-water (1000 μL, 1:1, v/v) followed
Eulàlia Olesti et al.
Talanta, 192, 93-102 (2018-10-24)
Neurotransmitters are signaling molecules, playing key roles in neuronal communications in the brain. Drug induced changes in neurotransmitters and other brain metabolite concentration may be used to characterize drugs according to their targeted metabolomics profile. Here, we report the development