Merck
485403
Sigma-Aldrich
Chloroform-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CHCl3
CAS番号:
分子量:
120.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
密度
1.509 g/mL at 25 °C
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485403-500MG:4548173160122
485403-500MG-PW:
485403-VAR:
485403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)