Merck
485225
Sigma-Aldrich
γ-Butyrolactone-d6
98 atom % D
別名:
Dihydro-d2-2(3H)-furanone-3,3,4,5-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D6O2
CAS番号:
分子量:
92.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChI Key
YEJRWHAVMIAJKC-NMFSSPJFSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485225-5G-PW:
485225-VAR:
485225-5G:
485225-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)