Merck
485195
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane-d17
98 atom % D
別名:
Octyl-d17 bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)6CD2Br
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4518 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.217 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+17
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI Key
VMKOFRJSULQZRM-OISRNESJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
485195-5G-PW:
485195-VAR:
485195-BULK:
485195-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)