483729
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl maleate
別名:
(Z)-4-(2-(Methacryloyloxy)ethoxy)-4-oxobut-2-enoic acid, 2-Butenedioic Acid (Z)-Monophenyl Ester, Ethylene glycol methacrylate maleate, Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl maleate
About This Item
おすすめの製品
含みます
180-480 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
密度
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H12O6/c1-7(2)10(14)16-6-5-15-9(13)4-3-8(11)12/h3-4H,1,5-6H2,2H3,(H,11,12)/b4-3-
InChI Key
HSFXEOPJXMFQHG-ARJAWSKDSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
483729-250ML:
483729-100ML:
483729-BULK:
483729-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック