Merck
482234
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Dodecanediol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
202.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
mp
69-72 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI Key
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
482234-VAR:
482234-BULK:
482234-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)