Merck
480371
Sigma-Aldrich
ストロンチウムフェライト
powder, 99.5%
別名:
ストロンチウムヘキサフェライト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrFe12O19
CAS番号:
分子量:
1061.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
mp
>450 °C (lit.)
密度
5.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Sr].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/12Fe.19O.Sr
InChI Key
MUDURESJCZWWBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
480371-VAR:
480371-5G:
480371-BULK:
480371-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.