Merck
47524
Sigma-Aldrich
Fmoc-tBu-Gly-OH
≥98.0%
別名:
Fmoc-L-tert-leucine, Fmoc-Tle-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO4
CAS番号:
分子量:
353.41
Beilstein:
6662856
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
124-127 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
amine
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)18(19(23)24)22-20(25)26-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1
InChI Key
VZOHGJIGTNUNNC-GOSISDBHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47524-10G:
47524-BULK:
47524-VAR:
47524-2.5G:
47524-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Boc-Tle-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15451
Boc-Tle-OH
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47627
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Aib-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52049
Fmoc-Aib-OH