Merck
475203
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5Cl3Zr
CAS番号:
分子量:
262.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Zr/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
SULDCQJIUCVYOB-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • ホモ重合反応および共重合反応
  • シクロオクタンの触媒的脱水素化
  • フェネチルGrignard試薬を用いたフッ化アリールのクロスカップリング反応
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
475203-VAR:
475203-1G:
475203-BULK:
475203-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)