Merck
472980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CNHCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
147.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
mp
85-89 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
InChI Key
JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
472980-VAR:
472980-BULK:
472980-500G:
472980-1G:
472980-5G:
試験成績書(COA)