Merck
472735
Sigma-Aldrich
N-[(S)-(+)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2CH(CO2C2H5)NHCH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
279.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +28°, c = 1 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
150-152 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
InChI Key
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
472735-VAR:
472735-5G:
472735-1G:
472735-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)