安全性情報
47060
Sigma-Aldrich
フルオリド, ポリマー担持
extent of labeling: ~3.0 mmol/g F- loading
別名:
AmberliteIRA 900F-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
品質水準
標識化の程度
~3.0 mmol/g F- loading
不純物
≤0.1 mmol/g Cl- (resin)
15-20% water
関連するカテゴリー
その他情報
For a convenient synthesis of alkyl fluorides from alkyl halides or sulfonates ; Heterogenous basic catalyst for C- and O-alkylations, sulfenylations and Michael additions ; deprotection of silyl ethers
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47060-VAR:
47060-INTR:
47060-50G:
47060-10G:
47060-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G. Cardillo et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 701-701 (1984)
C. Cardillo et al.
Chemistry & Industry, 643-643 (1983)
S. Colonna et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2248-2248 (1979)
Elena Chiurchiù et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-19)
Highly functionalized furans are the key scaffolds of many pharmaceuticals and bioactive natural products. Herein, we disclose a new fruitful synthesis of polyfunctionalized furans starting from β-nitroenones and α-functionalized ketones. The protocol involves two steps promoted by solid supported species