Merck
464376
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Hydroxy-4-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17O5P
CAS番号:
分子量:
272.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D +58°, c = 1 in methanol
mp
197-200 °C (lit.)
官能基
phosphate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccccc1[C@@H]2OP(O)(=O)OCC2(C)C
InChI
1S/C12H17O5P/c1-12(2)8-16-18(13,14)17-11(12)9-6-4-5-7-10(9)15-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t11-/m0/s1
InChI Key
HNFXKRNIAWHFJN-NSHDSACASA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
464376-250MG:
464376-250G:
464376-BULK:
464376-VAR:
464376-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)