Merck
463434
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
98%
別名:
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2N(C6H11)CH3
CAS番号:
分子量:
218.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
44-47 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
InChI Key
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
463434-25G:
463434-VAR:
463434-5G:
463434-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rodriguez VG, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 19, 703-703 (1996)