グレード
electronic grade
品質水準
アッセイ
≥99.998% chemical purity basis
フォーム
gas
不純物
≤50 ppm Higher silanes
<0.2 ppm Chlorosilanes
<1 ppm Argon (Ar) + Oxygen (O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<1 ppm Nitrogen (N2)
<1 ppm THC
<1 ppm Water
<5 ppm Siloxanes
bp
−14.5 °C (lit.)
mp
−132.6 °C (lit.)
転移温度
critical temperature 150.9 °C
SMILES記法
[SiH3][SiH3]
InChI
1S/H6Si2/c1-2/h1-2H3
InChI Key
PZPGRFITIJYNEJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1B - Press. Gas Liquefied gas - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< 10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
463043-20G:
463043-20G-PW:
463043-VAR:
463043-BULK:
463043-10G:
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication