Merck
461822
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(indenyl)titanium(IV)
別名:
ビスインデニルチタンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14Cl2Ti
CAS番号:
分子量:
349.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
190-200 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ti]123456789(Cl)C%10C1=C2[C]3%11=[C]4%10C=CC=C%11.C%12=C[C]5%13=[C]6(C=C%12)C7=C8C9%13
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Ti/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
JXBKMHHGNJJERO-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
461822-VAR:
461822-1G:
461822-BULK:
461822-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organometallics, 12, 559-559 (1993)