アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
phenyl
SMILES記法
BrCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChI Key
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Benzyl 4-bromobutyl ether may be used for the synthesis of monodisperse oligo(THF), a supramolecular network structure.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
459704-VAR:
459704-10G:
459704-1G:
459704-BULK:
Journal of the American Chemical Society, 127(40), 13862-13868 (2005-10-06)
Association of a 16-fold excess of a monodisperse telechelic oligo(THF) (Mw = 1270 g/mol) containing two end groups that selectively bind to the 32 binding sites of a fifth generation dendritic host (Mw = 18,511 g/mol and radius R(h) =