Merck
459240
Sigma-Aldrich
Z-L-Methionine
97%
別名:
N-Carbobenzyloxy-L-methionine, Z-Met-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS番号:
分子量:
283.34
Beilstein:
2058696
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D −18.5°, c = 2.4 in 95% ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
66-70 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CSCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI Key
FPKHNNQXKZMOJJ-NSHDSACASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
459240-25G:
459240-5G:
459240-BULK:
459240-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)