グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
65 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
InChI Key
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 窒化ホウ素:A Support to Synthesize Stable Pt-Based Catalysts for High-Temperature Oxidative Reactions:この研究では、窒化ホウ素担体上の白金系触媒の安定化のためのヘキサクロロイリジウム酸(IV)水素水和物の使用について議論し、高温触媒用途におけるその重要性を浮き彫りにしています(FBA Rahman, W Diao, JM Tengco, 2019)。
- Iridium–Palladium Binary Alloy as a Counter Electrode in Dye-Sensitized Solar Cells:この研究では、太陽電池の対電極として使用されるインジウム-パラジウム二元合金の特性に対するヘキサクロロイリジウム酸(IV)水素水和物の効果を調査しています(NAS Aziz, MYA Rahman, AA Umar, 2023)。
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
455962-BULK:
455962-VAR:
455962-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
455962-1G | 4061832341088 |