Merck
451797
Sigma-Aldrich
Benzo[a]pyrene-d12
98 atom % D
別名:
Deuterated benzo[a]pyrene, 3,4-Benzopyrene-d12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D12
CAS番号:
分子量:
264.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
アプリケーション
electronics
質量シフト
M+12
保管温度
room temp
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI Key
FMMWHPNWAFZXNH-AQZSQYOVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzo[a]pyrene-d12 is an isotope-labeled analog of the polycyclic aromatic hydrocarbon benzo[a]pyrene, wherein all the carbon attached protons (C-H) are replaced by deuterium atoms.
アプリケーション
Benzo[a]pyrene-d12 can be used as a stable isotope internal standard for the quantification of benzo(a)pyrene content in specific food samples using gas chromatography/mass spectrometry.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451797-BULK:
451797-VAR:
451797-10MG:
451797-100MG:
451797-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inyang O Oyo-Ita et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 70(2), 372-382 (2015-11-08)
The distribution of aliphatic and aromatic hydrocarbons in surface sediments of the lower course of the Imo River (Nigeria) was investigated to determine the sources and fate of these compounds. The aliphatic fraction is characterized by a widespread contribution of
Wan-Ting Chang et al.
Marine pollution bulletin, 97(1-2), 217-223 (2015-06-16)
This work investigates the dependence of the sampling rate (Rs) of semi-permeable membrane devices (SPMDs) on flow rate and temperature. The in situ Rs values were obtained using performance reference compounds (PRCs) with weighted polynomial regression and used to estimate
Badreddine Barhoumi et al.
Marine environmental research, 101, 184-195 (2014-08-12)
In this study, biological responses and contaminant levels in biological tissues were investigated in grass goby fish specimens (Zosterisessor ophiocephalus) collected from five stations in a moderately polluted ecosystem, namely the Bizerte lagoon on the north coast of Tunisia. The