Merck
449385
Sigma-Aldrich
4-(ブロモメチル)ベンゾフェノン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2C6H4C(O)C6H5
CAS番号:
分子量:
275.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
品質水準
アッセイ
96%
mp
109-112 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
phenyl
SMILES記法
BrCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI Key
RYULULVJWLRDQH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
449385-BULK:
449385-VAR:
449385-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)