Merck
448974
Sigma-Aldrich
p-Benzoquinone-d4
98 atom % D
別名:
1,4-Benzoquinone-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4O2
CAS番号:
分子量:
112.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
113-115 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C(=O)C([2H])=C([2H])C1=O
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
AZQWKYJCGOJGHM-RHQRLBAQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
448974-VAR:
448974-BULK:
448974-500MG-PW:
448974-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)