Merck
448214
Sigma-Aldrich
Octanoic-d15 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
Caprylic-d15 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)6CO2H
CAS番号:
分子量:
159.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4245 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C
フォーマット
neat
質量シフト
M+15
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
InChI Key
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アナリシスノート
This product may be used as an analytical standard.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
448214-1G:
448214-VAR:
448214-25MG:
448214-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)