About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
≥98%
光学活性
[α]20/D +565°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1N[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m0/s1
InChI Key
DDUFYKNOXPZZIW-CRCLSJGQSA-N
アプリケーション
このラクタムとその対掌体は、炭素環ヌクレオシドcarvovirのエナンチオマ-の前駆体です。(-)-carbovirはHIV-1のインヒビタ-であり、臨床試験によりAZTの代替となり得ることが示されています。AZTはThe Wellcome Foundation Ltd.の登録商標です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
441287-VAR:
441287-5G:
441287-1G:
441287-BULK:
Campbell, J.A. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4602-4602 (1995)
E L White et al.
Biochemical and biophysical research communications, 161(2), 393-398 (1989-06-15)
Carbocylic 2',3'-didehydro-2',3'-dideoxyguanosine (Carbovir; NSC 614846) is an antiretroviral agent which may be useful in the treatment of AIDS. We have synthesized the 5'-triphosphate of Carbovir and examined its ability to inhibit human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) reverse transcriptase (EC
Jung. M.E. Rhee, H.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4719-4719 (1994)
Handa, S. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1885-1885 (1994)
Evans, C.T. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 589-589 (1992)