Merck
440086
Sigma-Aldrich
パラジウム-アルミナ
extent of labeling: 10 wt. % loading, powder, reduced, dry
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder, reduced, dry
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標識化の程度
10 wt. % loading
mp
1552 °C (lit.)
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
440086-25G:4548174002124
440086-5G:4548174002131
440086-VAR:
440086-1G:4548174002117
440086-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)