Merck
439606
Sigma-Aldrich
ジアリルN,N-ジイソプロピルホスホロアミダイト
別名:
N,N-ビス(1-メチルエチル)亜ホスホルアミド酸 ジ-2-プロペニル エステル, ジアリルオキシ(ジイソプロピルアミノ)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NP(OCH2CH=CH2)2
CAS番号:
分子量:
245.30
Beilstein:
4383514
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H24NO2P/c1-7-9-14-16(15-10-8-2)13(11(3)4)12(5)6/h7-8,11-12H,1-2,9-10H2,3-6H3
InChI Key
QBLCHHSGJTUNSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジアリルN,N-ジイソプロピルホスホルアミダイトは、以下の研究におけるリン酸化試薬として使用される場合があります:
  • ペプチド基質の調製。
  • リン酸化されたCH2OH部位を持つローダミン色素の調製。
  • 3-[4-(ビス-アリルオキシ-ホスホリルオキシ)-2(R)-ヒドロキシ-3,3-ジメチル-ブチリルアミノ]-チオプロピオン酸-S-プロピルエステルの合成。
以下の生理活性分子の合成に関与する前駆体です。
  • 経口投与可能な選択的S1P1アゴニスト
  • 抗真菌活性を持つトリアゾール系CS-758の水溶性プロドラッグ
  • 抗腫瘍薬であるフォストリエシン類縁体
以下の用途に関与する反応剤です。
  • アルコールのホスフィチル化
  • ヌクレオシドホスホラミダイトの合成に用いる脱アリル化
  • ホスフィチリル化および立体選択的Pudovik転位
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
439606-VAR:
439606-1G:
439606-BULK:
439606-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid-phase synthesis of adenosine phosphopeptides as potential bisubstrate inhibitors of protein kinases.
Medzihradszky D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116(21), 9413-9419 (1994)
Lutz Tautz et al.
European journal of organic chemistry, 2010(9), 1728-1735 (2010-03-01)
Co-translational myristoylation of the N-terminal glycine residue of diverse signaling proteins is required for membrane attachment and proper function of these molecules. The transfer of myristate from myristoyl-coenzyme A (myr-CoA) is catalyzed by the enzyme N-myristoyltransferase (Nmt). Nmt has been
Kirill Kolmakov et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(41), 12986-12998 (2012-09-13)
Fluorescent dyes emitting red light are frequently used in conventional and super-resolution microscopy of biological samples, although the variety of the useful dyes is limited. We describe the synthesis of rhodamine-based fluorescent dyes with absorption and emission maxima in the