Merck
439428
Sigma-Aldrich
N,N′-ビス(ベンジルオキシカルボニル)-1H-ピラゾール-1-カルボキシアミジン
97%
別名:
1-[N,N′-Bis(benzyloxycarbonyl)amidino]pyrazole, 1-[N1,N2-Bis(benzyloxycarbonyl)amidino]pyrazole, 1H-Pyrazole-N,N′-bis(benzyloxycarbonyl)carboxamidine, Bis-Cbz-1H-pyrazole-1-carboxamidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18N4O4
CAS番号:
分子量:
378.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
87-91 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O=C(N\C(=N/C(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2)OCc3ccccc3
InChI
1S/C20H18N4O4/c25-19(27-14-16-8-3-1-4-9-16)22-18(24-13-7-12-21-24)23-20(26)28-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-13H,14-15H2,(H,22,23,25,26)
InChI Key
NRBUVVTTYMTSKM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
439428-5G:
439428-BULK:
439428-1G:
439428-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)