438146
ポリ(プロピレングリコール)モノブチルエーテル
別名:
Butoxypolypropylene glycol, PPG-14 Butyl Ether, PPG-16 Butyl Ether, Poly(propylene oxide) monobutyl ether, Polyoxypropylene glycol butyl monoether
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アプリケーション
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
特徴および利点
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
285.1 °F - closed cup
引火点(℃)
140.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
438146-4L:
438146-1L:
438146-BULK:
438146-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック