Merck
432288
Sigma-Aldrich
キャンデリラロウ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
beads
bp
>240 °C (lit.)
mp
68-72 °C (lit.)
酸性度指数
11‑19 mg KOH/g
エステル価
40‑47
ヨウ素価
19‑44
鹸化価
44 mg KOH/g
溶解性
ethanol, benzene and petroleum ether (hot): soluble
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Candelilla Wax is a common wax derived from the leaves of the candelilla shrub. It has a composition which consists of n-alkanes, high molecular weight esters and alcohols, and sterols and free acids.
Candelilla wax is an additive which can be used in cosmetic and food industry.
アプリケーション
皮革なめし剤、研磨剤、ニス剤、封蝋、電気絶縁物、糊の潤滑剤、接着剤の成分です。
特徴および利点
オイルを保持する硬質で光沢のあるワックスで、乳化性や優れたゲル化特性を示します。膨張係数が低く、非常に耐久性のあるワックスなので、亀裂が生じません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
432288-VAR:
432288-1KG:
432288-BULK:
432288-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Edible coatings from candelilla wax microemulsions.
HAGENMAIER RD and BAKER RA
Journal of Food Science, 61(3), 562-565 (1996)
Wax-Impregnated Cotton Fabrics as Cell Culture Platform.
Advanced Materials Research, 1112, 441-444 (2015)
Thermal and textural properties of organogels developed by candelilla wax in safflower oil.
Toro-Vazquez JF, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 84(11), 989-1000 (2007)