Merck
429244
Sigma-Aldrich
Nylon 6/66
pellets
別名:
ポリ(ヘキサメチレンアジパミド--カプロラクタム)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C18H37N3O5)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
摩擦抵抗
5 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
フォーム
pellets
含みます
heat stabilizer, nucleating agent and lubricant
硬度
100 (Rockwell R, ASTM D 785, 50% RH)
122 (Rockwell R, ASTM D 785, DAM)
mp
250-260 °C (lit.)
転移温度
Tm 250 °C (ASTM D 2117)
溶解性
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCCCN.O=C1CCCCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H16N2.C6H11NO.C6H10O4/c7-5-3-1-2-4-6-8;8-6-4-2-1-3-5-7-6;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-8H2;1-5H2,(H,7,8);1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
TZYHIGCKINZLPD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
汎用的な熱可塑性ポリアミド。
織物、ブラシ、ケ-ブル被覆やチュ-ビングの縫合糸用の繊維、道具類や電気器具用のベアリング、カム、ギアやケ-シングです。
特徴および利点
広い温度範囲において固くて強く、非常に強靭で耐薬品性および耐摩耗性があります。高温では強酸と強塩基に攻撃されます。 塩素と過酸化水素によって酸化されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)