おすすめの製品
摩擦抵抗
7 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
品質水準
フォーム
pellets
自己発火温度
752 °F
分子量
~226.14
含みます
≤23% proprietary impact modifier
組成
nylon, ≥76%
硬度
112 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
mp
250-260 °C (lit.)
溶解性
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
密度
1.18 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
InChI Key
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
429201-1KG:
429201-5KG:
429201-250G:
429201-BULK:
429201-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック