Merck
428507
Sigma-Aldrich
5-(2-Nitrophenyl)furfural
99%
別名:
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7NO4
CAS番号:
分子量:
217.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
105-107 °C/30 mmHg (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
官能基
aldehyde
nitro
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H
InChI Key
QBYRUURYXPVDAK-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-(2-Nitrophenyl)furfural is a furfural derivative.
アプリケーション
5-(2-Nitrophenyl)furfural (5-(2-nitrophenyl)-2-furfuraldehyde) was used in the synthesis of (5-(2-nitrophenyl)furfuran-2-yl)methanol.
It may be used in the synthesis of 2-{[5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl]methyleneamino}benzoic acid (HOBZ) by reacting with 2-aminobenzoic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
428507-VAR:
428507-1G:
428507-5G:
428507-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New di-and triorganotin (IV) carboxylates derived from a Schiff base: synthesis, characterization and in vitro antimicrobial activities.
Dias LC, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 29(5), 305-313 (2015)
Ruthenium (II)-Catalyzed Transfer Hydrogenation of Aromatic and Heteroaromatic Aldehydes in Air.
Bhosale SS and Singh KS.
Synthetic Communications, 45(12), 1-10 (2015)