フォーム
pellets
melt index
3.5-7.5 g/10 min (230°C/12.5kg)
分子量
average Mn ~110,000
average Mw ~455,000
衝撃強度
6-10 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
誘電率
9.0-10.0, 100 Hz (ASTM D 150)
硬度
70 (Shore D, ASTM D 2240)
屈折率
n20/D 1.42
粘度
23,000-27,000 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
転移温度
Tm 155-160 °C (ASTM D 3418)
密度
1.77 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6.C2H2F2/c4-1(2(5)6)3(7,8)9;1-2(3)4/h;1H2
InChI Key
OQMIRQSWHKCKNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
電線・ケ-ブルのコ-ティング、柔軟な耐腐食性チュ-ブ、パイプやタンクのライナ-。
特徴および利点
優れた熱安定性、耐薬品性、耐摩耗性、耐UV劣化、自消性を有し、これら特性を長期間保持します。氷点下における柔軟性が改善され、耐応力割れ、ポリ(フッ化ビニリデン)を上回る破断伸びを示します。
物理的形状
結晶質熱可塑性コポリマ-。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
427179-BULK:
427179-250G:
427179-VAR:
427179-100G:
Nikruesong Tohluebaji et al.
Polymers, 11(11) (2019-11-07)
The poly(vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) (P(VDF-HFP)) polymer based on electrostrictive polymers is essential in smart materials applications such as actuators, transducers, microelectromechanical systems, storage memory devices, energy harvesting, and biomedical sensors. The key factors for increasing the capability of electrostrictive materials are