Merck
426008
Sigma-Aldrich
カルボフラン
98%
別名:
2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾフラノール N-メチルカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO3
CAS番号:
分子量:
221.25
Beilstein:
1428746
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
150-153 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルボフランは、一般に農薬として使用される抗コリンエステラーゼカルバメートです。毒性に関する文献データが考察されています。カルボフランへの曝露による影響は、一般的なコイ(Cyprinus carpio)の脳および筋肉におけるアセチルコリンエステラーゼ(AChE)活性で調査されています。オゾン、UV放射、および先進的な酸化プロセス(AOP)を使用した、ならびに光触媒分解による分解研究が調査されています。水試料中のカルボフランを測定するための超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)法が開発され、満足できる結果が得られています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
426008-BULK:
426008-25G:
426008-5G:4548173940809
426008-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Photocatalytic degradation of carbofuran using semiconductor oxides.
Mahalakshmi M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 143(1), 240-245 (2007)
Degradation of carbofuran by using ozone, UV radiation and advanced oxidation processes.
Benitez FJ, et al.
Journal of Hazardous Materials, 89(1), 51-65 (2002)
Xia Sun et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 11(12), 11679-11691 (2012-01-17)
In this paper, an amperometric immunosensor modified with protein A/deposited gold nanocrystals (DpAu) was developed for the ultrasensitive detection of carbofuran residues. First, DpAu were electrodeposited onto the Au electrode surface to absorb protein A (PA) and improve the electrode
Li A Lu et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 47(6), 553-561 (2012-04-13)
Carbofuran, one of the most toxic and biorefractory carbamate compounds, is widely used in insecticides in Taiwan (9-18% of total insecticides production per year). In the present study, a central composite design experiment was used to study the effect of
Luz E Vera-Avila et al.
Talanta, 88, 553-560 (2012-01-24)
A selective and simple analytical method for the trace level determination of carbofuran in complex environmental and biological samples was developed based on immunoaffinity extraction (IAE) followed by on-line preconcentration and HPLC/UV analysis of the purified extract. The immunosorbent for