Merck
425672
Sigma-Aldrich
エルビウム(III) トリフルオロメタンスルホナート
98%
別名:
エルビウム(III) トリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 エルビウム(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Er
CAS番号:
分子量:
614.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: erbium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Er+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Er/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
GLQOFBCJADYRKR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
シリルエノールエーテルとアルデヒドのアルドール反応に使用する耐水性ルイス酸
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
425672-25G:
425672-5G:
425672-BULK:
425672-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
425672-25G4061832104010
425672-5G4061832104027