Merck
405329
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸イッテルビウム(III) 水和物
Yb 25-28 % (approx.)
別名:
Yb(OTf)3, イッテルビウム(III)トリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 イッテルビウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Yb · xH2O
CAS番号:
分子量:
620.25 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
組成
Degree of hydration, 1-2
Yb, 25-28% (approx.)
反応適合性
core: ytterbium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[H]O[H].FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.H2O.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
BUJKNFNMGRYZBV-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-アミノチオフェノールとイッテルビウム(III)トリフルオロメタンスルホネート水化物フィルムの交互積層アセンブリーが、原子間力顕微鏡(AFM)によって調査されています。ビス(オキサゾリニル)-ピリジン-スカンジウム(III)トリフラート錯体が、様々なインドールのエナンチオ選択的フリーデル-クラフツ付加を触媒することが報告されています。
アプリケーション
イッテルビウム(III)トリフルオロメタンスルホネート水化物(Yb(OTf)3)が、以下の研究でルイス酸触媒として使用されました。
  • ビジネリ環化縮合によるジヒドロピリミジン(DHPM)誘導体モナストロールの合成
  • ケトンとアルデヒド間のクロスアルドール反応
  • β-ケトエノールエーテルの合成
  • 新規の立体選択的分子内Diels‐Alder反応におけるデオキシペノスタチンAの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405329-BULK:
405329-VAR:
405329-25G:
405329-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ytterbium Trifluoromethanesulfonate Mediated Cross-Aldol Reaction between Ketones and Aldehydes.
Fukuzawa S-I, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 67(8), 2227-2232 (1994)
David A Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(32), 10029-10041 (2007-07-31)
The enantioselective Friedel-Crafts addition of a variety of indoles catalyzed by bis(oxazolinyl)pyridine-scandium(III) triflate complexes (Sc(III)-pybox) was accomplished utilizing a series of beta-substituted alpha,beta-unsaturated phosphonates and alpha,beta-unsaturated 2-acyl imidazoles. The acyl phosphonate products were efficiently transformed into esters and amides, whereas
Ytterbium triflate catalyzed synthesis of β-keto enol ethers.
Curini M, et al.
Tetrahedron Letters, 47(27), 4697-4700 (2006)
Doris Dallinger et al.
Nature protocols, 2(2), 317-321 (2007-04-05)
We present here a protocol for the synthesis of the dihydropyrimidine (DHPM) derivative monastrol, which is known to be a specific mitotic kinesin Eg5 inhibitor. By applying controlled microwave heating under sealed-vessel conditions, the synthesis via the one-pot three-component Biginelli
Snider, B.B. Liu, T.
The Journal of Organic Chemistry, 64, 1088-1088 (1999)
資料
The Friedel–Crafts acylation is the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydrides using a strong Lewis acid catalyst. This reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution to form monoacylated products.
The Friedel–Crafts acylation is the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydrides using a strong Lewis acid catalyst. This reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution to form monoacylated products.